3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2964-5G PC2964-1G PC2964-25G
APOSPC2964-5GEA 52.2 EUR
APOSPC2964-5G APOSPC2964-1G APOSPC2964-25G
3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
3-Fluoro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Pto. de fusión: 17,5…18 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08458093
Núm. CAS: 3013-27-2