1,4-Diiodoperfluorobutano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2966-25G PC2966-5G
APOSPC2966-25GEA 192 EUR
APOSPC2966-25G APOSPC2966-5G
1,4-Diiodoperfluorobutano 98%
1,4-Diiodoperfluorobutano
Formula: C₄F₈I₂
Pto. Ebullición: 150 °C
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 2,474 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042263
Núm. CAS: 375-50-8
EINECS: 206-788-4