1,6-Diiodoperfluorohexano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluoro-1,6-diiodohexane
PC2967-25G PC2967-5G
APOSPC2967-25GEA 725 EUR
APOSPC2967-25G APOSPC2967-5G
1,6-Diiodoperfluorohexano 98%
1,6-Diiodoperfluorohexano
Formula: C₆F₁₂I₂
MW: 553,86 g/mol
Pto. Ebullición: 114…116 °C/100mmHg
Pto. de fusión: 25 °C
Densidad: 2,357 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042264
Núm. CAS: 375-80-4
EINECS: 206-794-7