1,8-Diiodohexadecafluorooctano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,8-Diiodoperfluorooctano
PC2968-1G PC2968-5G PC2968-250MG
APOSPC2968-1GEA 97.3 EUR
APOSPC2968-1G APOSPC2968-5G APOSPC2968-250MG
1,8-Diiodohexadecafluorooctano 97%
1,8-Diiodohexadecafluorooctano
Formula: C₈F₁₆I₂
MW: 653,87 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C/25mmHg
Pto. de fusión: 75…76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236093
Núm. CAS: 335-70-6