1,2-Diiodotetrafluorobenceno 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC2969-1G PC2969-25G PC2969-5G
APOSPC2969-1GEA 36.4 EUR
APOSPC2969-1G APOSPC2969-25G APOSPC2969-5G
1,2-Diiodotetrafluorobenceno 97%
1,2-Diiodotetrafluorobenceno
Formula: C₆F₄I₂
Pto. de fusión: 49…50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00019011
Núm. CAS: 2708-97-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR