1,4-Diiodotetrafluorobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2970-1G PC2970-25G
APOSPC2970-1GEA 29 EUR
APOSPC2970-1G APOSPC2970-25G
1,4-Diiodotetrafluorobenceno 97%
1,4-Diiodotetrafluorobenceno
Formula: C₆F₄I₂
MW: 401,87 g/mol
Pto. de fusión: 107…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001055
Núm. CAS: 392-57-4
EINECS: 206-877-8