Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2972-25G PC2972-5G PC2972-1G
APOSPC2972-25GEA 313 EUR
APOSPC2972-25G APOSPC2972-5G APOSPC2972-1G
Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid 98%
Perfluoro-3,6,9-trioxadecanoic acid
Formula: C₇HF₁₃O₅
Pto. Ebullición: 170…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156025
Núm. CAS: 151772-59-7
UN: 3265
ADR: 8,III