3-Bromo-5-cloro-2-fluoropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2973-25G PC2973-5G
APOSPC2973-25GEA 59.6 EUR
APOSPC2973-25G APOSPC2973-5G
3-Bromo-5-cloro-2-fluoropiridina
3-Bromo-5-cloro-2-fluoropiridina
Formula: C₅H₂BrClFN
Pto. de fusión: 55,6…55.8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972409
Núm. CAS: 884494-87-5