2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2974-1G PC2974-5G PC2974-25G
APOSPC2974-1GEA 134 EUR
APOSPC2974-1G APOSPC2974-5G APOSPC2974-25G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine
Formula: C₆H₄F₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09258966
Núm. CAS: 947534-62-5