2-(Trifluorometil)bencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2977-1G PC2977-25G PC2977-5G
APOSPC2977-1GEA 0 EUR
APOSPC2977-1G APOSPC2977-25G APOSPC2977-5G
2-(Trifluorometil)bencenosulfonamida
2-(Trifluorometil)bencenosulfonamida
Formula: C₇H₆F₃NO₂S
Pto. de fusión: 180…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042420
Núm. CAS: 1869-24-5