2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2978-1G
APOSPC2978-1GEA 198 EUR
APOSPC2978-1G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091397
Núm. CAS: 874767-59-6