3-(Trifluorometil)bencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α,α,α-Trifluoro-m-toluenosulfonamida
PC2979-10G PC2979-1G PC2979-5G
APOSPC2979-10GEA 114 EUR
APOSPC2979-10G APOSPC2979-1G APOSPC2979-5G
3-(Trifluorometil)bencenosulfonamida
3-(Trifluorometil)bencenosulfonamida
Formula: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225.19
Pto. de fusión: 122…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042421
Núm. CAS: 672-58-2