1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-diiodoetano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2980-25G PC2980-5G
APOSPC2980-25GEA 499 EUR
APOSPC2980-25G APOSPC2980-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-diiodoetano 97%
1,1,2,2-Tetrafluoro-1,2-diiodoetano
Formula: C₂F₄I₂
Pto. Ebullición: 112…113 °C
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 2,629 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039401
Núm. CAS: 354-65-4
EINECS: 205-567-2