4-(Trifluorometil)bencenosulfonamida
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2981-25G PC2981-5G
APOSPC2981-25GEA 0 EUR
APOSPC2981-25G APOSPC2981-5G
4-(Trifluorometil)bencenosulfonamida
4-(Trifluorometil)bencenosulfonamida
Formula: C₇H₆F₃NO₂S
Pto. de fusión: 181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159251
Núm. CAS: 830-43-3