5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]furan-2-carboxaldehyde
PC2982-10G PC2982-1G PC2982-5G
APOSPC2982-10GEA 346 EUR
APOSPC2982-10G APOSPC2982-1G APOSPC2982-5G
5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde 97%
5-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
Formula: C₁₃H₆F₆O₂
MW: 308,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173833
Núm. CAS: 256658-04-5