Ácido 4-fluoro-o-toluico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2983-100G PC2983-25G PC2983-5G
APOSPC2983-100GEA 108 EUR
APOSPC2983-100G APOSPC2983-25G APOSPC2983-5G
Ácido 4-fluoro-o-toluico 97%
Ácido 4-fluoro-o-toluico
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. de fusión: 168…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115880
Núm. CAS: 321-21-1