5-Fluoro-2-(trifluorometil)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2986-5G PC2986-10G PC2986-1G
APOSPC2986-5GEA 81.2 EUR
APOSPC2986-5G APOSPC2986-10G APOSPC2986-1G
5-Fluoro-2-(trifluorometil)anilina 98%
5-Fluoro-2-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅F₄N
Pto. de fusión: 29…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660353
Núm. CAS: 827-20-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III