3-Amino-2-fluoro-6-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2987-1G PC2987-5G
APOSPC2987-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2987-1G APOSPC2987-5G
3-Amino-2-fluoro-6-metilpiridina
3-Amino-2-fluoro-6-metilpiridina
Formula: C₆H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095221
Núm. CAS: 374633-34-8