3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Fluoro-2-methylpyridin-3-amine
PC2988-1G
PC2988-5G
PC2988-25G
APOSPC2988-1GEA
79.9
EUR
APOSPC2988-1G
APOSPC2988-5G
APOSPC2988-25G
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
3-Amino-6-fluoro-2-methylpyridine
Formula:
C₆H₇FN₂ MW: 126.13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094949 Núm. CAS: 28489-47-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...