3-Chloro-4-fluoropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2990-1G PC2990-5G
APOSPC2990-1GEA 181 EUR
APOSPC2990-1G APOSPC2990-5G
3-Chloro-4-fluoropyridine
3-Chloro-4-fluoropyridine
Formula: C₅H₃ClFN
MW: 131.54 g/mol
Pto. de fusión: 16 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04973418
Núm. CAS: 883107-69-5