4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2993-1G PC2993-500MG
APOSPC2993-1GEA 40.6 EUR
APOSPC2993-1G APOSPC2993-500MG
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
4-Acetyl-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06796422
Núm. CAS: 481725-35-3