5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Acetyl-2-fluorophenyl)boronic acid
PC2994-5G PC2994-10G
APOSPC2994-5GEA 132 EUR
APOSPC2994-5G APOSPC2994-10G
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₃
MW: 181,9567 g/mol
Pto. de fusión: 112…117 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06656263
Núm. CAS: 870777-29-0