2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
PC2997-1G PC2997-25G PC2997-5G
APOSPC2997-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2997-1G APOSPC2997-25G APOSPC2997-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BClF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656267
Núm. CAS: 1022922-16-2