3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Carboxy-4-fluorophenylboronic Acid, 3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid
PC2998-25G PC2998-5G PC2998-100G
APOSPC2998-25GEA 89.9 EUR
APOSPC2998-25G APOSPC2998-5G APOSPC2998-100G
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Pto. de fusión: 217…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095129
Núm. CAS: 872460-12-3