2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Difluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
PC3000-5G PC3000-1G
APOSPC3000-5GEA 143 EUR
APOSPC3000-5G APOSPC3000-1G
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₉H₁₀F₂O₃S
MW: 236.24 g/mol
Pto. de fusión: 30…31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038284
Núm. CAS: 135206-84-7