1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC300002-1G PC300002-5G PC300002-10G
APOSPC300002-1GEA 163 EUR
APOSPC300002-1G APOSPC300002-5G APOSPC300002-10G
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₂FNO₃
MW: 237,23 g/mol
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07359954
Núm. CAS: 63674-46-4