4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC300003-1G PC300003-250MG PC300003-500MG
APOSPC300003-1GEA 223 EUR
APOSPC300003-1G APOSPC300003-250MG APOSPC300003-500MG
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₃ClFN
Pto. de fusión: 169…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035278
Núm. CAS: 1978-61-6
EINECS: 217-836-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III