1,4-Dimetoxi-2-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene
PC3001-25G PC3001-5G
APOSPC3001-25GEA 84.1 EUR
APOSPC3001-25G APOSPC3001-5G
1,4-Dimetoxi-2-fluorobenceno 98%
1,4-Dimetoxi-2-fluorobenceno
Formula: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Pto. Ebullición: 119…121 °C/40mmHg
Pto. de fusión: 23…26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042487
Núm. CAS: 82830-49-7