1,2-Dimetoxi-4-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3002-100G PC3002-25G PC3002-10G
APOSPC3002-100GEA 482 EUR
APOSPC3002-100G APOSPC3002-25G APOSPC3002-10G
1,2-Dimetoxi-4-fluorobenceno 98%
1,2-Dimetoxi-4-fluorobenceno
Formula: C₈H₉FO₂
Pto. Ebullición: 120…123 °C/45mmHg
Densidad: 1,171 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012201
Núm. CAS: 398-62-9