5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3003-1G PC3003-5G
APOSPC3003-1GEA 116 EUR
APOSPC3003-1G APOSPC3003-5G
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆F₃NO₃
Pto. de fusión: 201…207 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00276997
Núm. CAS: 175203-84-6