Perfluoro-15-crown-5-ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3005-1G PC3005-5G PC3005-1KG PC3005-250G PC3005-500G PC3005-750G
APOSPC3005-1GEA 79.9 EUR
APOSPC3005-1G APOSPC3005-5G APOSPC3005-1KG APOSPC3005-250G APOSPC3005-500G APOSPC3005-750G
Perfluoro-15-crown-5-ether 95%
Perfluoro-15-crown-5-ether
Potential 19F NMR imaging agent, particularly effective in brain and spinal diagnostics, USP 4,838,274. Single nmr signal; liquid at room temperature.
Formula: C₁₀F₂₀O₅
Pto. Ebullición: 146 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320747
Núm. CAS: 97571-69-2