2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dibromo-4-trifluoromethylphenol, 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzotrifluoride
PC300505-1G PC300505-5G
APOSPC300505-1GEA 102 EUR
APOSPC300505-1G APOSPC300505-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₃Br₂F₃O
MW: 319,901 g/mol
Pto. de fusión: 51…53 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09261146
Núm. CAS: 35852-57-4