2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC300520-1G
PC300520-5G
PC300520-25G
APOSPC300520-1GEA
46.4
EUR
APOSPC300520-1G
APOSPC300520-5G
APOSPC300520-25G
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid 96%
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formula:
C₁₁H₆F₃NO₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05865138 Núm. CAS: 144061-16-5 |