3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC300522-1G PC300522-5G
APOSPC300522-1GEA 94.4 EUR
APOSPC300522-1G APOSPC300522-5G
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
3-(N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)carbamoyl)prop-2-enoic acid
Formula: C₁₁H₈F₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00169478
Núm. CAS: 298217-69-3