Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300545-1G PC300545-5G PC300545-10G
APOSPC300545-1GEA 139 EUR
APOSPC300545-1G APOSPC300545-5G APOSPC300545-10G
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₉F₃O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100110
Núm. CAS: 1132650-51-1