Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300546-1G PC300546-5G
APOSPC300546-1GEA 154 EUR
APOSPC300546-1G APOSPC300546-5G
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₉F₃O₂S
MW: 274,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100111
Núm. CAS: 1002355-89-6