Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300548-1G PC300548-5G
APOSPC300548-1GEA 109 EUR
APOSPC300548-1G APOSPC300548-5G
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Methyl-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}propanoate
Formula: C₁₀H₉ClF₃NO₂S
MW: 299,7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03153507
Núm. CAS: 380453-90-7