Ethyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300550-1G PC300550-5G
APOSPC300550-1GEA 174 EUR
APOSPC300550-1G APOSPC300550-5G
Ethyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-5-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀F₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505029
Núm. CAS: 1217018-83-1