3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC300560-5G
PC300560-1G
APOSPC300560-5GEA
106
EUR
APOSPC300560-5G
APOSPC300560-1G
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formula:
C₇H₆ClF₃N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06375956 Núm. CAS: 89810-01-5 |