3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300561-1G PC300561-5G
APOSPC300561-1GEA 58 EUR
APOSPC300561-1G APOSPC300561-5G
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formula: C₈H₈ClF₃N₂
MW: 224,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11122453
Núm. CAS: 1042499-48-8