8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrochloride monohydrate
PC300575-1G PC300575-250MG
APOSPC300575-1GEA 151 EUR
APOSPC300575-1G APOSPC300575-250MG
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Formula: C₉H₅F₃N₂O₂·xH₂O
MW: 230,146 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 232…234 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22682817
Núm. CAS: 1018828-72-2