2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300578-1G PC300578-5G PC300578-10G
APOSPC300578-1GEA 58 EUR
APOSPC300578-1G APOSPC300578-5G APOSPC300578-10G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}-1-ethanol
Formula: C₈H₈ClF₃N₂O
MW: 240.61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568236
Núm. CAS: 1053656-91-9