4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC300597-1G PC300597-5G
APOSPC300597-1GEA 125 EUR
APOSPC300597-1G APOSPC300597-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formula: C₁₃H₈F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08448326
Núm. CAS: 869109-12-6