4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC300609-1G PC300609-5G
APOSPC300609-1GEA 79.9 EUR
APOSPC300609-1G APOSPC300609-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631896
Núm. CAS: 137736-06-2