4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300610-1G PC300610-5G
APOSPC300610-1GEA 186 EUR
APOSPC300610-1G APOSPC300610-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Formula: C₁₃H₁₁FO₂
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11190422
Núm. CAS: 167091-96-5