4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)phenylamine
PC300623-10G PC300623-5G PC300623-1G
APOSPC300623-10GEA 405 EUR
APOSPC300623-10G APOSPC300623-5G APOSPC300623-1G
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08688475
Núm. CAS: 106877-21-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III