2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
PC300636-1G PC300636-250MG
APOSPC300636-1GEA 186 EUR
APOSPC300636-1G APOSPC300636-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆F₃NO
MW: 189,137 g/mol
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035943
Núm. CAS: 545394-83-0