1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC300639-1G PC300639-5G
APOSPC300639-1GEA 186 EUR
APOSPC300639-1G APOSPC300639-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃N₄O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505058
Núm. CAS: 1215564-15-0