2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC300640-1G PC300640-10G PC300640-5G
APOSPC300640-1GEA 217 EUR
APOSPC300640-1G APOSPC300640-10G APOSPC300640-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₈H₄BrF₃N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505041
Núm. CAS: 1215458-83-5