3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
PC300644-1G PC300644-250MG
APOSPC300644-1GEA 116 EUR
APOSPC300644-1G APOSPC300644-250MG
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Amino-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,142 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311991
Núm. CAS: 383907-17-3